Merck
909823
Sigma-Aldrich
3-Azido-D-alanine hydrochloride
≥95%
Sinónimos:
(R)-2-Amino-3-azidopropanoic acid hydrochloride, 3-Azido-D-alanine HCl, 3-Azido-D-alanine hydrochloride, H-D-Ala(N3)-OH*HCl, H-D-Aza-OH*HCl, H-D-Dap(N3)-OH*HCl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6N4O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
166.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
contiene
≤11.0% water
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
disponibilidad
available only in USA
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H3][C@H](CN=[N+]=[N-])C(=O)O
InChI
1S/C3H6N4O2.ClH/c4-2(3(8)9)1-6-7-5;/h2H,1,4H2,(H,8,9);1H/t2-;/m1./s1
Clave InChI
MQDWRZHPCDDSJZ-HSHFZTNMSA-N
Aplicación
Some clickable unnatural D-amino acids can be fed to bacterial cells and incorporate into cell walls. The D-amino acids can also be used to generate L-RNA aptamers for the corresponding L-amino acid.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Self-react. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)