This product and all ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
900632
Triethylamine
ZerO2®, ≥99%
Sinónimos:
Degassed and low oxygen triethylamine, Triethylamine ZerO2®, N,N-Diethylethanamine
Seleccione un Tamaño
89,00 €
Precio de catálogo178,00 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
89,00 €
Precio de catálogo178,00 €Ahorre 50 %Productos recomendados
grado
ZerO2®
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
51.75 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
593 °F
lim. expl.
8 %
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.5% water
water
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
densidad
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
-
Hello, It this product dry/oxygen free/ anhydrous ? Best Regards, Ziyad.
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
Is it anhydrous?
1 respuesta-
This product is not anhydrous. The maximum allowable water content is 0.5%. Currently, an anhydrous triethylamine product is not available.
¿Le ha resultado útil?