Saltar a
900641
Metanol
≥99.8%, ZerO2®, anhydrous
Sinónimos:
Alcohol metílico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
4 x 2 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
269,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3OH
Número CAS:
Peso molecular:
32.04
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.21
EC Number:
200-578-6
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
ZerO2®
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
269,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Metanol, anhydrous, ZerO2®, 99.8%
grade
ZerO2®
Quality Segment
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
quality
anhydrous
expl. lim.
36 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.002% water
water
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Legal Information
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
5.895961.060128.48335
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
ZerO2®
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
synthesis grade
assay
99.8%
assay
99.8%
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.85% (GC)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
64.7 °C (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
impurities
≤0.002% water
water
impurities
-
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.003% Water, ≤0.05% Acetone (GC), ≤0.1% Ethanol (GC)
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)