90054
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-1 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-4
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Sinónimos:
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-1 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-4, C3 and C4
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)