Merck
89787
Sigma-Aldrich
(Trimethylsiloxy)ethylene
Wacker Chemie AG, ≥96% (GC)
Sinónimos:
TMSO-ethene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiOCH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.23
Beilstein:
1738846
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥96% (GC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Wacker Chemie AG
índice de refracción
n20/D 1.389 (lit.)
bp
74 °C (lit.)
densidad
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C([H])=C(\[H])O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Clave InChI
HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
prices for bulk quantities on request
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)