Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 124,00 € 93,00 € |
Acerca de este artículo
93,00 €
Precio de catálogo124,00 €Ahorre 25 %Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
74 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C([H])=C(\[H])O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥97.0% (GC) | description Messer® CANGas, 99.95% | description anhydrous, contains ~75 ppm BHT as inhibitor, 99.8% |
| assay 97% | assay ≥97.0% (GC) | assay 99.95% | assay 99.8% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.779 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.861 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.06 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 74 °C (lit.) | bp 86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.) | bp −104 °C (lit.) | bp 75-76 °C/1.013 hPa |
| refractive index n20/D 1.389 (lit.) | refractive index n20/D 1.395 | refractive index - | refractive index n20/D 1.401 (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
-19 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?