88789
Formaldehyde dimethyl acetal
analytical standard
Sinónimos:
Dimethoxymethane, Methylal
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥99.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.354
bp
41-43 °C
densidad
0.860 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
COCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
Clave InChI
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?