Merck
86546
Supelco
Dibenzyl chloromethyl phosphate
for HPLC derivatisation, LiChropur, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16ClO4P
Número de CAS:
Peso molecular:
326.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
for HPLC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
liquid
calidad
LiChropur
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnicas
HPLC: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
ClCOP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H16ClO4P/c16-13-20-21(17,18-11-14-7-3-1-4-8-14)19-12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2
Clave InChI
FVTHQGOGQRTOMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Synthesis of water-soluble prodrugs of lipophilic alcohols, phenols and amines. This compound is an improved derivative of the well known Di-tert-butyl chloromethyl phosphate. So it can be detected more easily by HPLC-UV, because of higher stability, higher yields and better UV-activity.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A novel synthetic route for the preparation of alkyl and benzyl chloromethyl phosphates
Mantyla, A., et al.
Tetrahedron Letters, 43(21), 3793-3794 (2002)