Documentos clave
86501
Supelco
Test mixture 2 for apolar capillary columns according to Grob
suitable for GC, ready-to-use
Sinónimos:
Grob Test Mix for Non-Polar Columns for GC
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
mezcla de D(−)-2,3-butanodiol, decano, diciclohexilamina, 2,6-dimetilanilina, 2,6-dimetilfenol, 2-etilcaproico ácido, metil decanoato, metil laurato, metil undecanoato, 1-octanol y dodecano en hexano y diclorometano
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
Mezcla para un completo y estandarizado test de calidad para columnas de vidrio capilares apolares[1][2]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Journal of Chromatography A, 219, 13-13 (1981)
K. Grob, jr. et al.
Journal of Chromatography A, 156, 1-1 (1978)
Preguntas
  1. What are the components of product 8650?
    1 respuesta
    1. Product 86501 is composed as follows:
      1.Capric acid methyl ester: 52 mg/L
      2.Undecanoic acid methyl ester: 51 mg/L
      3.Lauric acid methyl ester: 50 mg/L
      4.Decane: 37 mg/L
      5.Dodecane: 38 mg/L
      6.1-Octanol: 46 mg/L
      7.D-(-)-2,3-Butanediol: 82 mg/L
      8.2,6 Dimethylaniline: 42 mg/L
      9. Dicyclohexylamine: 44 mg/L
      10. 2-Ethylhexanoic acid: 52 mg/L
      The solvent is Hexane containing 0.4% Methylene chloride.
      ¿Le ha resultado útil?