81609
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 17,000
Sinónimos:
Poly(sodium styrenesulfonate)
Seleccione un Tamaño
96,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
96,70 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mp ~16900
Mw ~16800
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?