Merck
81606
Supelco
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 4,300
Sinónimos:
Poly(sodium styrenesulfonate)
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mp ~3800
Mw ~4300
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.2
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.