80645
Piperidine solution
suitable for peptide synthesis, 20% in DMF
Sinónimos:
Azacyclohexane, Cyclopentimine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine
Seleccione un Tamaño
181,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
181,00 €
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
20% in DMF
impurezas
≤0.1% water
índice de refracción
n20/D 1.434
densidad
0.930 g/mL at 20 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
Clave InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Targeted potent antimicrobial and antitumor oxygen-heterocyclic-based pyran analogues: synthesis and computational studies.: This research highlights the application of piperidine solution in the synthesis of novel pyran analogues, demonstrating its utility in enhancing antimicrobial and antitumor properties through advanced chemical synthesis and computational modeling techniques (El-Wahab et al., 2024).
- Heterocyclic Amine-Induced Feeding Deterrence and Antennal Response of Honey Bees.: Utilizing piperidine solution, this study examines the impact of heterocyclic amines on honey bees, providing valuable insights into the chemical ecology of plant-insect interactions and potential strategies for pest control in agriculture (Larson et al., 2021).
- Effects of Desilication in NaOH/Piperidine Medium and Phosphorus Modification on the Catalytic Activity of HZSM-5 Catalyst in Methanol to Propylene Conversion.: This study uses piperidine solutions to modify the surface properties of HZSM-5 catalysts, significantly enhancing their performance in methanol to propylene conversion processes, highlighting the application in industrial catalysis (Safaei et al., 2021).
- MWW-Type Titanosilicate Synthesized by Simply Treating ERB-P Zeolite with Acidic H(2)TiF(6) and Its Catalytic Performance in a Liquid Epoxidation of 1-Hexene with H(2)O(2).: This research utilizes piperidine solution in the synthesis of novel titanosilicate materials, exploring its effectiveness in the catalytic epoxidation of hexene, demonstrating the potential of piperidine in facilitating advanced material synthesis (Guo et al., 2020).
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.