80589
Brevetoxin 2 solution
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Brevetoxin B solution
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Formulario
solution
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentración
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration)
Formato
single component solution
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@@]2([C@H](O[C@@H](C[C@@H]2O)CC(=C)C=O)C[C@@H]3O[C@H]4[C@@H](O[C@H]5[C@@](O[C@H]6[C@@](O[C@]7([C@@H](O[C@H]8[C@@H](O[C@H]9[C@@H](O[C@H]%10[C@@](O[C@H]%11[C@@H](OC(=O)C=C%11C)C%10)(C9)C)C[C@H]8C)CC7)C6)C)(C5)C)(C\C=C/4)C)C[C@H]31)C
InChI
1S/C50H70O14/c1-25(24-51)14-28-17-37(52)50(8)41(54-28)19-33-34(61-50)18-32-29(55-33)10-9-12-46(4)42(58-32)23-49(7)40(62-46)21-39-47(5,64-49)13-11-30-44(60-39)26(2)15-31-36(56-30)22-48(6)38(57-31)20-35-45(63-48)27(3)16-43(53)59-35/h9-10,16,24,26,28-42,44-45,52H,1,11-15,17-23H2,2-8H3/b10-9-/t26-,28-,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36-,37+,38-,39+,40-,41-,42-,44-,45-,46+,47-,48+,49+,50+/m1/s1
Clave InChI
LYTCVQQGCSNFJU-FGRVLNGBSA-N
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are stated on the enclosed certificate.
For the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)