77614
Fenol
purum, ≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Sinónimos:
Hidroxibenceno
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.24 (vs air)
presión de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
grado
purum
Análisis
≥96.0% (calc. on dry substance, T)
formulario
liquid
temp. de autoignición
1319 °F
lim. expl.
8.6 %
impurezas
~10% water
color
faintly yellow
índice de refracción
n20/D 1.53
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
solubilidad
water: miscible
densidad
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GABRA1(2554)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?