Merck
W322318
Sigma-Aldrich
Fenol
≥99%
Sinónimos:
Hidroxibenceno
Seleccione un Tamaño
W322318-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
105,00 €
5 KG
210,00 €
10 KG
386,00 €
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W322318-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
105,00 €
5 KG
210,00 €
10 KG
386,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
94.11
Número de FEMA:
3223
Beilstein:
969616
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11811
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
4.041
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
phenolic
grado:
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
densidad de vapor
3.24 (vs air)
presión de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline powder
temp. de autoignición
1319 °F
puede contener
≤0.15% hypophosphorous acid as additive
lim. expl.
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
densidad
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
phenolic
cadena SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GABRA1(2554)
Aplicación
  • Revealing mechanism of phenolic-amine reaction to form humus in compost based on high-resolution liquid chromatography mass spectrometry and spectroscopy.: This study delves into the complex reactions between phenolic compounds and amines during compost formation, shedding light on the molecular pathways that lead to humus production, crucial for soil fertility and carbon sequestration (Zhou et al., 2024).
  • Unlocking the potential of phenolated kraft lignin as a versatile feed additive.: This paper explores the utilization of phenolated kraft lignin as a feed additive, examining its benefits in animal nutrition and its role in sustainable agricultural practices (Li et al., 2024).
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 9
1 of 9
Thitiporn Anunthawan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(6), 1352-1358 (2015-03-15)
We investigated the mechanisms of two tryptophan-rich antibacterial peptides (KT2 and RT2) obtained in a previous optimization screen for increased killing of both Gram-negative and Gram-positive bacteria pathogens. At their minimal inhibitory concentrations (MICs), these peptides completely killed cells of
Rita A Busuttil et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(10), 2761-2772 (2014-03-25)
Gene-expression profiling has revolutionized the way we think about cancer and confers the ability to observe the synchronous expression of thousands of genes. The use of putative genome-level expression profiles has allowed biologists to observe the complex interactions of genes
Mark J Lee et al.
PLoS pathogens, 11(10), e1005187-e1005187 (2015-10-23)
Of the over 250 Aspergillus species, Aspergillus fumigatus accounts for up to 80% of invasive human infections. A. fumigatus produces galactosaminogalactan (GAG), an exopolysaccharide composed of galactose and N-acetyl-galactosamine (GalNAc) that mediates adherence and is required for full virulence. Less
Yukari Yamane-Sando et al.
MicrobiologyOpen, 3(2), 196-212 (2014-02-11)
Sphingolipids are a family of eukaryotic lipids biosynthesized from sphingoid long-chain bases (LCBs). Sphingolipids are an essential class of lipids, as their depletion results in cell death. However, acute LCB supplementation is also toxic; thus, proper cellular LCB levels should
Fabrizio Carta et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(15), 5511-5522 (2010-07-02)
Carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) are inhibited by sulfonamides, phenols, and coumarins. Polyamines such as spermine, spermidine, and many synthetic congeners are described to constitute a novel class of CA inhibitors (CAIs), interacting with the different CA isozymes with efficiency