77416
Fructone
analytical standard
Sinónimos:
Ethyl 2-methyl-1,3-dioxolane-2-acetate, 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-acetic acid ethyl ester, Applinal, Ethyl 2-methyldioxolan-2-yl acetate, Jasmaprunat, NSC 6537
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.431-1.435
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OCC)CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
XWEOGMYZFCHQNT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)