Merck
76717
Supelco
trans-2-Hexen-1-al
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein:
1699684
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.4 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
Clave InChI
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
100.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38.3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)