Merck
76638
Supelco
(±)-β-Citronellol
reference material
Sinónimos:
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Beilstein:
1721507
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.4 (vs air)
presión de vapor
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
densidad
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
Clave InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1