Merck
73970
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
p-Tolylsulfomethylnitrosamide, Diazald®, Diazomethane precursor, N-Methyl-N-(p-tolylsulfonyl)nitrosamide, N-Nitroso-p-toluenesulfomethylamide, N-Nitroso-N-methyl-p-toluenesulfonamide
Seleccione un Tamaño
100 G
110,00 €
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
110,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
214.24
Beilstein:
2214345
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
~58 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
FFKZOUIEAHOBHW-UHFFFAOYSA-N
Almacenamiento y estabilidad
Warning: these products are subject to the Explosives Act and must be transported refrigerated - additional costs for transport will apply.
Otras notas
Preparation of diazomethane[1][2]
Información legal
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M. Hudlicky
The Journal of Organic Chemistry, 45, 5377-5377 (1980)
Th.J. De Boer et al.
Organic Syntheses, 4, 250-250 (1963)
Izabela Kania-Korwel et al.
Journal of chromatography. A, 1207(1-2), 146-154 (2008-09-02)
Several polychlorinated biphenyls (PCBs) and their hydroxylated metabolites display axial chirality. Here we describe an enantioselective, gas chromatographic separation of methylated derivatives of hydroxylated (OH-)PCB atropisomers (MeO-PCB) using a chemically bonded beta-cyclodextrin column (Chirasil-Dex). The atropisomers of several MeO-PCBs could
Contact dermatitis from Diazald.
H S Young et al.
Contact dermatitis, 50(5), 315-316 (2004-06-24)
M Börzsönyi et al.
Neoplasma, 35(3), 257-262 (1988-01-01)
N-nitroso-N-methyl-p-toluenesulfonamide (NMTS, diazald, CAS 80-11-5) is a widely used compound for laboratory production of diazomethane. The present results showed that the noncarcinogenic NMTS reacts as a transnitrosating agent with amino nitrogen of secondary amines and amide both in vitro (human