277614
Diazald®-(N-methyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
N-Methyl-13C-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
97% (CP)
formulario
solid
mp
61-62 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([13CH3])N=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1
Clave InChI
FFKZOUIEAHOBHW-VQEHIDDOSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable