71287
Sodium (meta)arsenite
purum p.a., ≥99.0% (RT)
Sinónimos:
Sodium dioxoarsenate
About This Item
Productos recomendados
grado
purum p.a.
Ensayo
≥99.0% (RT)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
[Na+].[O-][As]=O
InChI
1S/AsHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clave InChI
PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?