Merck
68203
Supelco
Ethyl nicotinate
analytical standard
Sinónimos:
Nicotinic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Beilstein:
122937
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.502-1.506
n20/D 1.504 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
densidad
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)