Merck
64245
Sigma-Aldrich
tert-Butyl (1,2-methanofullerene C60)-61-carboxylate
purum, ≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
(1,2-Methanofullerene-C60)-61-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
C60C(H)C00C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
834.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C1C23c4c5c6c7c8c9c(c%10c%11c2c%12c4c%13c%14c5c%15c6c%16c8c%17c%18c9c%19c%10c%20c%11c%21c%12c%22c%13c%23c%14c%24c%15c%25c%16c%17c%26c%27c%18c%19c%28c%20c%29c%21c%22c%30c%23c%31c%24c%25c%26c%32c%27c%28c%29c%30c%31%32)C137
Aplicación
Starting material for the synthesis of substituted fullerenes Interaction of C60 fullerence derivative with L-histidine was studied in detail. The quantum chemical calculations were focused on the enantioselective binding between the two.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Computational study of enantioselective interaction between C60 fullerene and its derivatives with L-histidine.
Lala B, et al.
Journal of Molecular Modeling, 13(4), 531-536 (2007)
L. Isaacs et al.
Helvetica Chimica Acta, 76, 1231-1231 (1993)
L. Isaacs et al.
Helvetica Chimica Acta, 76, 2454-2454 (1993)