Merck
63325
Millipore
Lactic acid solution
10%, suitable for microbiology, sterile filtered
Sinónimos:
Lactic acid 10% Supplement
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
90.08
Beilstein:
5238667
Número MDL:
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.71
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
10%
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Lactic Acid solution 10% recommended for the adjustment of acidic pH.
Componentes
Composition (10mL per vial)
Lactic acid 1g
Distilled water 10mL
Otras notas
Contains varying amounts of intermolecular esterification products.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.