Merck
62567
Supelco
Lithium ionophore VI
for ion-selective electrodes, Selectophore, function tested, ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
6,6-Dibenzyl-1,4,8-11-tetraoxacyclotetradecane, 6,6-Dibenzyl-14-crown-4
Seleccione un Tamaño
100 MG
709,00 €
709,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
709,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H32O4
Número de CAS:
Peso molecular:
384.51
Beilstein:
5991129
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
709,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
solid
calidad
function tested
cadena SMILES
C1COCCOCC(COCCOC1)(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C24H32O4/c1-3-8-22(9-4-1)18-24(19-23-10-5-2-6-11-23)20-27-16-14-25-12-7-13-26-15-17-28-21-24/h1-6,8-11H,7,12-21H2
Clave InChI
KDMUFHBMXZLDLI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Selected application examples
Neutral carrier for Li+-ions in PVC ion-selective electrodes with excellent selectivities over potassium and sodium ions
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mona N Sweilam et al.
Biosensors & bioelectronics, 150, 111897-111897 (2019-12-02)
Flexible wearable chemical sensors are emerging tools which target diagnosis and monitoring of medical conditions. One of the potential applications of wearable chemical sensors is therapeutic drug monitoring for drugs that have a narrow therapeutic range such as lithium. We