Documentos clave
59777
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 100000 μS/cm at 25 °C
Sinónimos:
Conductivity Calibration Solution
Seleccione un Tamaño
500 ML
162,00 €
162,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
162,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
162,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
2.5-10% KCl (T)
conductividad
99000-101000 μS/cm at 25 °C
densidad
1.014-1.063 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Aplicación
Itis intended for use as a standard for conductivity meter calibration.
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)