Merck
55842
Supelco
Reserpine solution
1 pg/μL in methanol: water (1:1)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H40N2O9
Número de CAS:
Peso molecular:
608.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
SB.32
Nivel de calidad
concentración
1 pg/μL in methanol: water (1:1)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
densidad
0.925-0.929 g/mL at 20 °C
idoneidad
corresponds for LC-MS
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
Clave InChI
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Descripción general
Reserpine solution is commonly used as a mobile phase additive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). It is manufactured specifically for accurate and fast LC-MS instrument calibration with the following properties:
  • Extensive QC testing ensures the highest specifications.        
  • Optimized to improve ionization and resolution.       
  • Extremely low levels of inorganic and organic impurities.        
  • Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)