Merck
51197
Supelco
Sodium formate solution
suitable for LC-MS, LiChropur
Seleccione un Tamaño
100 ML
193,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
193,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
HCOONa
Número de CAS:
Peso molecular:
68.01
Beilstein:
3723428
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
calidad
LiChropur
concentración
10 mM NaOH in isopropanol/water 1:1 (+0.2% HCOOH)
técnicas
LC/MS: suitable
idoneidad
suitable for LC-MS
cadena SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Clave InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Sodium formate solution is commonly used as a mobile phase additive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Features:       
  • Extensive QC testing ensures the highest specifications.
  • Optimized to improve ionization and resolution.    
  • Extremely low levels of inorganic and organic impurities.   
  • Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Aplicación
Sodium formate may be used as a mobile phase additive in the following:        
  • enantiomeric separation of acidic compounds by nano-liquid chromatography (Nano-LC) technique[1]
  • determination of ambrisentan enantiomers in commercial samples of active pharmaceutical ingredients (API) using high-performance liquid chromatography (HPLC) technique[2]
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Rapid determination of ambrisentan enantiomers by enantioselective liquid chromatography using cellulose?based chiral stationary phase in reverse phase mode
Dousa M and Gibala P
Journal of Separation Science, 35(7), 798-803 (2012)
Anna Rocco et al.
Journal of separation science, 32(10), 1696-1703 (2009-04-17)
Some racemic nonsteroidal anti-inflammatory drugs, namely naproxen, indoprofen, ketoprofen, flurbiprofen, carprofen, cicloprofen, flunoxaprofen and suprofen were separated into their enantiomers by nano-LC. Chiral recognition was achieved adding to the mobile phase heptakis (2,3,6-tri-O-methyl)-beta-cyclodextrin (TM-beta-CD). Capillary columns of 100 microm id