49902
Tin(II) ionophore I
Selectophore™
Sinónimos:
Dibenzo-18-crown-6, 2,3,11,12-Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2,11-diene, 6,7,9,10,17,18,20,21-Octahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecene, DB18C6
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
Selectophore™
mp
162-164 °C (lit.)
cadena SMILES
C1COc2ccccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCO1
InChI
1S/C20H24O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h1-8H,9-16H2
Clave InChI
YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)