47742
Folin-Denis′ reagent
for the determination of phenols
About This Item
Productos recomendados
calidad
for the determination of phenols
analitos específicos
phenol
técnicas
photometry: suitable
índice de refracción
n20/D 1.352
aplicaciones
food and beverages
general analytical
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)