Merck
45516
Supelco
Furalaxyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
301.34
Beilstein:
6427785
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)C(C)N(C(=O)c1ccco1)c2c(C)cccc2C
InChI
1S/C17H19NO4/c1-11-7-5-8-12(2)15(11)18(13(3)17(20)21-4)16(19)14-9-6-10-22-14/h5-10,13H,1-4H3
Clave InChI
CIEXPHRYOLIQQD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Luca Maria Chiesa et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(7), 1340-1355 (2018-03-14)
Demand for honey is increasing, especially if it is organic and if its nutritional properties are linked to untreated environments in order to guarantee quality for health. Sources of contamination of honey can be divided into environmental and apicultural. Therefore