Merck
34204
Supelco
Diisobutyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16D4H18O4
Número de CAS:
Peso molecular:
282.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
neat
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c(c1[2H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3/i5D,6D,7D,8D
Clave InChI
MGWAVDBGNNKXQV-KDWZCNHSSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.