45518
Fenoxaprop-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Ethyl 2-{4-[(6-chlorobenzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy}propionate
Seleccione un Tamaño
72,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
72,90 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
calidad
racemate
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCOC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2nc3ccc(Cl)cc3o2)cc1
InChI
1S/C18H16ClNO5/c1-3-22-17(21)11(2)23-13-5-7-14(8-6-13)24-18-20-15-9-4-12(19)10-16(15)25-18/h4-11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
PQKBPHSEKWERTG-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)