Merck
45450
Supelco
Dimetilan
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1-(Dimethylcarbamoyl)-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl dimethylcarbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
240.26
Beilstein:
889837
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
cadena SMILES
CN(C)C(=O)Oc1cc(C)n(n1)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C10H16N4O3/c1-7-6-8(17-10(16)13(4)5)11-14(7)9(15)12(2)3/h6H,1-5H3
Clave InChI
RDBIYWSVMRVKSG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Comparative effectiveness of 2 types of baits for synanthropic flies in different regions].
S N Smirnova et al.
Meditsinskaia parazitologiia i parazitarnye bolezni, 52(1), 60-63 (1983-01-01)