41712
Agar Baird-Parker
NutriSelect® Plus, according to GB 4789.10-2016, powder, final pH 7.0±0.2, pkg of 500 g, non-sterile
Sinónimos:
BPA, Baird Parker Agar Base acc. GB
Seleccione un Tamaño
67,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
67,00 €
Productos recomendados
Agency
according to GB 4789.10-2016
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 20 g/L
beef extract, 5 g/L
glycine, 12 g/L
lithium chloride (LiCl·6H2O), 5 g/L
sodium pyruvate, 10 g/L
tryptone, 10 g/L
yeast extract, 1 g/L
envase
pkg of 500 g
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.0±0.2
aplicaciones
food and beverages
microbiology
idoneidad
Staphylococcus spp.
Aplicación
Nota de preparación
Warning : Lithium Chloride is harmful. Avoid all bodily contact and inhalation of vapours. On contact with skin wash with plenty of water immediately.
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)