Documentos clave
413000PLATER
easySpiral Pro® spiral plating system
pkg of 1 unit
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel body
envase
pkg of 1 unit
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Descripción general
Automatic platter for 90mm and 150mm Petri dishes with USB programable volumes
Aplicación
Culture media automatic plating
Características y beneficios
  • Full plating cycle in 25 sec.
  • Compact, Patented automatic disinfection (No cross-contamination
  • 600 cleanings without changing bottles (2L).
  • USB volume & datalink TM traceability (All the sample data are set on the Datamatrix label (volume, dilution, plating mode, lighting settings...).
Información legal
easySpiral Pro is a registered trademark of interscience
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)