Merck
40721
Supelco
2-Propanethiol
analytical standard
Sinónimos:
Isopropyl mercaptan
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHSH
Número de CAS:
Peso molecular:
76.16
Beilstein:
605260
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.6 (vs air)
presión de vapor
455 mmHg ( 37.8 °C)
Análisis
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.425-1.427
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
densidad
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Propanethiol is a sulfur compound, which belongs to the family of volatile organic compounds (VOCs). It is a potential aroma ingredient of a variety of foods and beverages.
Aplicación
2-Propanethiol may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in beer, food products, fruits, and industrial effluents by various chromatography techniques.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-23.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-31 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The perfume of carabao mangoes (Mangifera indica L.)
Naef R, et al.
European Food Research and Technology, 222(5-6), 554-558 (2006)
New procedures for control of industrial effluents treatment processes
Boczkaj G, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(4), 1503-1514 (2014)
Isothermal Kovats retention indices of sulfur compounds on a poly (5\% diphenyl-95\% dimethylsiloxane) stationary phase
Miller KE and Bruno TJ
Journal of Chromatography A, 1007(1-2), 117-125 (2003)
Determination of sulphur compounds in beer using headspace solid-phase microextraction and gas chromatographic analysis with pulsed flame photometric detection
Hill PG and Smith RM
Journal of Chromatography A, 872(1-2), 203-213 (2000)