Merck
P50773
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
≥97%
Sinónimos:
Isopropyl mercaptan
Seleccione un Tamaño
100 ML
52,30 €
500 ML
54,20 €
52,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
52,30 €
500 ML
54,20 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHSH
Número de CAS:
Peso molecular:
76.16
Beilstein:
605260
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
52,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
2.6 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
455 mmHg ( 37.8 °C)
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
densidad
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-23.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)