Merck
603694
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl-13C6-amine
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13C6H11NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
105.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
134 °C
mp
-17 °C
densidad
0.8665 g/mL
0.919 g/mL
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
N[13CH]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
PAFZNILMFXTMIY-IDEBNGHGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3