Merck
37305
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
purum, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
3,4-Dihydro-3-hydroxy-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, 3-Hydroxy-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, DHBT
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.13
Beilstein:
609382
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (T)
mp
~180 °C (dec.)
cadena SMILES
ON1N=Nc2ccccc2C1=O
Otras notas
Additive which suppresses racemization in peptide synthesis; Synthesis of amino acid active esters used as self-indicating building blocks in solid-phase synthesis
Pictogramas
Exploding BombExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
1 - Explosive Substances
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
E. Atherton et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2887-2887 (1988)
[Racemization in peptide syntheses].
W König et al.
Chemische Berichte, 103(7), 2024-2033 (1970-07-01)
Y. Kurano et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 323-323 (1987)
L.R. Cameron et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2895-2895 (1988)