Merck
605131
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-13C3, L-Alanine-13C3, N-Fmoc
Seleccione un Tamaño
1 G
1390,00 €
1390,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
1390,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313CH(NH-Fmoc)13CO2H
Peso molecular:
314.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
1390,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
actividad óptica
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
técnicas
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[13CH3][13C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1+1,11+1,17+1
Clave InChI
QWXZOFZKSQXPDC-XZYMTLJFSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)