Documentos clave
37215
Supelco
Potassium Iodide Starch Paper
Box with 200 strips 20 x 70 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41113319
NACRES:
NA.21
descripción
semi-quantitative
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
aplicaciones
environmental
food and beverages
general analytical
método de detección
colorimetric
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Satoshi Uchiyama et al.
International journal of pharmaceutics, 554, 81-86 (2018-11-06)
Staphylococcus aureus, a leading cause of serious human infections in both healthcare and community settings, is increasingly difficult to control due to expanding resistance to multiple antibiotic classes. Methicillin-resistant S. aureus (MRSA) strains have disseminated on a global scale and