Lead(II) acetate paper can be utilized to measure both gas and liquid. The paper can be directly placed in the liquid or a moistened paper (with distilled water) can be exposed to the gas. The time needed for the reaction depends on the sulfide concentration, but a color change will be visible within one minute at the latest.
1.09511
Lead(II)acetate paper
roll L 4.8 m, MQuant®
Sinónimos:
Lead(II)acetate paper chemical test strips, Lead(II)acetate paper test paper
Seleccione un Tamaño
73,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
73,10 €
Productos recomendados
descripción
semi-quantitative
Nivel de calidad
Línea del producto
MQuant®
Formulario
solid
analitos específicos
sulfide
envase
pkg of 3 rolls
Rollo: L
4.8 m
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulfide and hydrogen sulfide. In contact with sulfide, it forms brownish black lead sulfide. This is a qualitative test paper, telling whether sulfide is in the sample or not. For a semiquantitative or quantitative result, please consider a test from our MQuant® or Spectroquant® portfolio.
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Los clientes también vieron
-
I need the using process of "1.09511.0003 Lead (II) acetate paper roll length 4.8m". For example: put the paper to contact the teste gas is enough or not. or I need to put it into the liquid?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?