35914
Chlorodimeform hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Chlorodimeform hydrochloride, Chlorophenamidine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CN(C)\C=N\c1ccc(Cl)cc1C
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c1-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7-13(2)3;/h4-7H,1-3H3;1H/b12-7+;
Clave InChI
WZFNZVJGDCKNME-RRAJOLSVSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)