Documentos clave
1.18307
Supelco
Sal sódica del ácido octano-1-sulfónico
for ion pair chromatography LiChropur
Sinónimos:
Sal sódica del ácido octano-1-sulfónico
Seleccione un Tamaño
25 G
996,00 €
100 G
1530,00 €
1 KG
6310,00 €
996,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
996,00 €
100 G
1530,00 €
1 KG
6310,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H17NaO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
216.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
226-195-4
NACRES:
NB.21
996,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (acidimetric)
Formulario
solid
técnicas
ion pair chromatography: suitable
pérdida
≤2 loss on drying, 120°C; 4h; vacuum
transmitancia
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
densidad aparente
345 kg/m3
idoneidad
passes test for identity (IR)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
La sal sódica del ácido octano1--sulfónico es un reactivo de par iónico comúnmente utilizado en cromatografía de par iónico. ​La adición de sal sódica del ácido octano-1-sulfónico a la fase móvil en la cromatografía puede contribuir a mejorar la separación cromatográfica al modificar la brecha de polaridad entre los analitos.[1][2]
Aplicación
La sal sódica del ácido octano-1-sulfónico se puede utilizar como componente de fase móvil en la cromatografía de líquidos de alto rendimiento en fase inversa (RP-HPLC) para facilitar la separación y la cuantificación de la amisulprida en la formulación farmacéutica en comprimidos.[3]
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Development and validation of an ion-pair HPLC chromatography for simultaneous determination of lactone and carboxylate forms of SN-38 in nanoparticles
Ebrahimnejad P, et al.
Journal of food and drug analysis, 17(4), 8-8 (2009)
The effect of chromatographic conditions on the separation of selected alkaloids in RP-HPTLC
Petruczynik A, et al.
Journal of Chromatographic Science, 43(4), 183-194 (2005)
Analytical method development and its validation for estimation of amisulpride by reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC)
Gupta P, et al.
International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 4, 542-549 (2013)
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?