343323
Silica gel Inorganic Sorbent
Davisil grade 22, 60-200 mesh
Seleccione un Tamaño
263,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
263,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Gel de sílice, pore size 60 Å, 60-200 mesh
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
técnicas
LPLC: suitable
superficie
475-560 m2/g
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tamaño de partícula
60-200 mesh
tamaño de poro
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?