236845
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh
About This Item
Productos recomendados
product name
Gel de sílice, high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh, pore size 150 Å
grado
high-purity grade (Davisil Grade 646)
Nivel de calidad
Análisis
≥99%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Davisil®
técnicas
LPLC: suitable
superficie
300 m2/g
matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tamaño de partícula
250-500 μm
35-60 mesh
tamaño de poro
1.15 cm3/g pore volume
150 Å
pH
7.0 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?