Merck
33983
Supelco
Dibutyl succinate
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Tabutrex
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3OCOCH2CH2COO(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
230.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C12H22O4/c1-3-5-9-15-11(13)7-8-12(14)16-10-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
YUXIBTJKHLUKBD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dibutyl succinate is an insect repellent, which is approved for use on farm animals and livestock.[1]
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
275.0 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
135 °C - open cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemistry of Pesticides. (2012)