33888
Ethofumesate-2-keto
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
3,3-Dimethyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzofurane-5-yl methane sulfonate, Methane sulfonic acid 3,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ester
Seleccione un Tamaño
360,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
360,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC1(C)C(=O)Oc2ccc(OS(C)(=O)=O)cc12
InChI
1S/C11H12O5S/c1-11(2)8-6-7(16-17(3,13)14)4-5-9(8)15-10(11)12/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
CXWYCAYNZXSHTF-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)