35999
Pyrimidifen
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
5-Chloro-N-{2-[4-(2-ethoxyethyl)-2,3-dimethylphenoxy]ethyl}-6-ethylpyrimidin-4-amine
Seleccione un Tamaño
204,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
204,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOCCc1ccc(OCCNc2ncnc(CC)c2Cl)c(C)c1C
InChI
1S/C20H28ClN3O2/c1-5-17-19(21)20(24-13-23-17)22-10-12-26-18-8-7-16(9-11-25-6-2)14(3)15(18)4/h7-8,13H,5-6,9-12H2,1-4H3,(H,22,23,24)
Clave InChI
ITKAIUGKVKDENI-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)